Learn More
BRAND™ PCR 8-Streifen-Kappen
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR-Verschlüsse in 8er Streifen sind autoklavierbar sowie RNase-, DNase- und DNA-frei. Die gewölbten Verschlüsse sind in verschiedensten Farben erhältlich und erleichtern damit die Probenbestimmung.
Marke: BRAND™ 781342
31.75 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten.- Erhältlich in flacher oder gewölbter Ausführung
- Die gewölbten Kappen sind in einer Vielzahl von Farben zur besseren Probenidentifizierung erhältlich
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
Spezifikation
Gelb | |
Kuppelform | |
Polypropylen | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Mikrotiterplatten | |
Unsteril | |
Ja | |
8er-Runddeckel-Streifen | |
Ja | |
Deckelstreifen |