Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Hergestellt aus Polypropylen, ohne Gleitmittel oder chemische Zusätze, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten. BrandTech™ PCR 12er-Deckelstreifen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Die gewölbten Deckel sind in verschiedenen Farben zur leichteren Identifizierung von Proben lieferbar.
Marke:  BRAND™ 781292
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10090902
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Produkte aus hochwertigem, nicht recyceltem Kunststoff gewährleisten in den meisten PCR-Anwendungsbereichen hervorragende, wiederholbare Ergebnisse und enthalten keinerlei Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten.
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei
  • Alle 12-fach-Deckel sind gewölbt und in einer Vielzahl an Farben erhältlich, um die Probenbestimmung zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Kuppelform
Ja
Autoklavierbar
PCR-Röhrchen
Polypropylen
Ja
Röhrchenstreifen, Kappe
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel > Tube strip caps; Domed; 12 caps/strip; Yellow