Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Packungsgröße:
125 Stück
80 Stück
Beschreibung
Produkte aus hochwertigem, nicht recyceltem Kunststoff gewährleisten in den meisten PCR-Anwendungsbereichen hervorragende, wiederholbare Ergebnisse und enthalten keinerlei Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Alle 12-fach-Deckel sind gewölbt und in einer Vielzahl an Farben erhältlich, um die Probenbestimmung zu erleichtern
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCR-Röhrchen |
| Form | Kuppelform |
| Material | Polypropylen |
| DNase-frei | Ja |
| RNase-frei | Ja |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Röhrchenstreifen, Kappe |