Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Hergestellt aus Polypropylen, ohne Gleitmittel oder chemische Zusätze, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten. BrandTech™ PCR 12er-Deckelstreifen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Die gewölbten Deckel sind in verschiedenen Farben zur leichteren Identifizierung von Proben lieferbar.
Marke: BRAND™ 781294
Beschreibung
Produkte aus hochwertigem, nicht recyceltem Kunststoff gewährleisten in den meisten PCR-Anwendungsbereichen hervorragende, wiederholbare Ergebnisse und enthalten keinerlei Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Alle 12-fach-Deckel sind gewölbt und in einer Vielzahl an Farben erhältlich, um die Probenbestimmung zu erleichtern
Spezifikation
Blau | |
Kuppelform | |
Ja | |
Autoklavierbar |
PCR-Röhrchen | |
Polypropylen | |
Ja | |
Röhrchenstreifen, Kappe |