Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
2.35 € - 223.00 €
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15683204
|
Brannan™
46/456/0 |
–100 bis 50 ° °C | 1 °C | Vollständig eintauchbar | 300 mm |
223.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12736998
|
Brannan™
44/002/7 |
– 17 bis 110 °C | 2 °C | Teilweises Eintauchen | 305 mm |
4.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15659025
|
Brannan™
44/403/3 |
-10°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm | N/A | |||
13048623
|
Brannan™
44/403/3 |
-10°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm |
32.25 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15679025
|
Brannan™
44/423/5 |
–10 bis 110 ° °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 205 mm | N/A | |||
15643204
|
Brannan™
44/430/5 |
–10 bis 110 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 155 mm |
2.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
- Weiß hinterlegt
- Recycelbar und einfach zu lesen
- Glasröhrchen: Kerosin-gefüllt
- Integrierte Kugel mit verstärkter Rührspitze
- Nicht abnehmbare, geformte Glasdreieckspitze, um das Rollen zu verhindern
Spezifikation
Glas | |
1.2 cm |