Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke:  Brannan™ 46/456/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15683204
  • 223.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
Weiß hinterlegtes, komplett eintauchbares Thermometer mit nicht-rollendem Design
  • Gesamtlänge 300 mm
  • Durchmesser 7 mm
Spezifikation
Spezifikation
7 mm
Vollständig eintauchbar
Glas
Niedrigtemperatur-Thermometer
-100 °C
1 °C
Universal-
300 mm
Alkohol
50 °C
–100 bis 50 ° °C
1.2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend > Temperaturbereich: -100 bis 50deg.C