Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke: Brannan™ 44/403/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
Eine Reihe von Thermometern mit ungefährlicher grüner Füllung (mischbar in Wasser), wiederverwertbar, leicht ablesbar. Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze. Ideal für Schulungszwecke.Spezifikation
Ideal für Schulungszwecke | |
305 mm | |
Grüner Spiritus | |
-10°C to +110°C | |
1.2 cm |
Partial Immersion | |
Glass | |
Thermometer | |
1°C |