Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
– 17 bis 110 °C
–10 bis 110 ° °C
–10 bis 110 °C
–100 bis 50 ° °C
-10 °C bis +110 °C
Unterteilung:
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständig eintauchbar
Länge (metrisch):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
Eine Reihe von Thermometern mit ungefährlicher grüner Füllung (mischbar in Wasser), wiederverwertbar, leicht ablesbar. Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze. Ideal für Schulungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Grüner Alkohol |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Enthält | Nicht-rollende Kappe mit Ring |
| Länge (metrisch) | 155 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Laborthermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –10 bis 110 °C |
| Genauigkeit | ±1,5 °C |
| Mehr anzeigen |