Learn More
Palladium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pd in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196175000
108.54 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Palladium standard solution | |
1 mg/ml Pd in 10% HCl | |
Kunststoffflasche | |
Braun-Rot | |
Pd | |
-25.0°C | |
1.05 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C) | |
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
500 mL | |
1.0500g/mL | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
107.0°C | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
Lösung | |
Palladium | |
23938 | |
AAS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Palladium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461031 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | 196175000,196171000 |
A0451240 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | 196175000,196171000 |
A0426720 | Analysenzertifikat | 02/02/2023 | 196175000,196171000 |
A0393683 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 196175000,196171000 |
A0403563 | Analysenzertifikat | 13/12/2021 | 196175000,196171000 |