Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer für Kühlschrank-/Tiefkühlgerät-Alarm
Mit dem in einer temperaturgepufferten Glykol-Lösung versiegelten Sensor gewährleistet das Thermometer genaue Messungen, wenn die Türen des Tiefkühlgeräts/Kühlgeräts geöffnet sind.
Marke:  Fisherbrand™ 90008-46
113.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11705853
  • 145.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Magnetband und Velcro™ Klettband zur Befestigung, eine AA-Batterie sowie Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Sensor versiegelt in einer Temperatur-gepufferten Glykol-Lösung bietet das Thermometer genaue Messungen, wenn die Türen des Tiefkühlgeräts/Kühlgeräts offen sind. Fisher Scientific™ Traceable™ Thermometer für Kühlschrank-/Tiefkühlgerät-Alarme zeigen die aktuelle, höchste und niedrigste Temperatur an und alarmieren Anwender mit optischen und akustischen Signalen, wenn sich die Temperatur außerhalb der festgelegten Sollwerte befindet.
  • Zur Temperaturüberwachung in Tiefkühlgeräten, Kühlgeräten, Inkubatoren, Wasserbädern und Heizblöcken
  • Die Dreifachanzeige zeigt simultan die aktuelle, höchste und niedrigste Temperatur an
  • Alarm (Nur Bestell- Nr. 06-664-11) einstellbar in Schritten zu 1° benachrichtigt den Anwender mit visuellen und akustischen Signalen bei einer Über- oder Unterschreitung der Temperatursollwerte
  • Das 10 ft. (3 m) lange Mikrokabel ermöglicht das Schließen der Tür
  • Abmessungen: (L x B x H) 4.25 × 2.75 × 0.75 in. (11 × 7 × 2 cm)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer für Kühlschrank-/Tiefkühlgerät-Alarm > Traceable Alarmthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte