Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A
Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer Temperaturgenauigkeit, höherer Energieeffizienz und verbesserter Anwenderfreundlichkeit.
7943.00 € - 12107.00 €
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Material Beschichteter Stahl
Temperaturbereich (metrisch) +5 bis +70 °C
Typ Inkubationsautomat
Display Große Vakuumfluoreszenzanzeige
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Spannung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Spannung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15689408
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51031564
6,3 cu. ft. 178 l 230 V Interne Steckdose: EU (CEE 7/4-Stecker und Innensteckdose)
8805.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15608540
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51031562
6.3 ft.³ 178 l 100/230 V Basismodell
7943.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15662079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51031567
13,5 cu. ft. 381 l 230 V Interne Steckdose: EU (CEE 7/4-Stecker und Innensteckdose)
12107.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore.
  • Temperaturbereich +5 bis +70 °C
  • Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
  • Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen – Gleichmäßigkeit bei +/–0,3 °C (20° C), Stabilität bei +/–0,1 °C
  • Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/150 Wh/h (Bodengerät) bei 20 °C  – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel*
  • FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für hervorragende Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
  • Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen 
  • Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
  • Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
  • Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss
  • Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur
  • Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
  • Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
  • Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken  für eine einfache Reinigung
*basierend auf einem Vergleich der Modelle BK 6160/Präzision 815
Hinweis: Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen nach DIN12880.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (304/1,4301)
+5 bis +70 °C
Große Vakuumfluoreszenzanzeige
Energieeffizient
1
Peltier-Technologie ohne Kühlmittel
Beschichteter Stahl
Inkubationsautomat
Stabile Außentür und eingebaute Glastür
FCKW- und FKW-freie Polyurethanschaum-Isolierung
42 mm (1,6 Zoll)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
† Gemäß standardmäßiger eingeschränkter Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.