Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A
Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer Temperaturgenauigkeit, höherer Energieeffizienz und verbesserter Anwenderfreundlichkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 51031564
7007.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore.
- Temperaturbereich 5 bis 70 °C
- Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
- Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen –> Gleichmäßigkeit bei +/–0,3 °C (20° C), Stabilität bei +/–0,1 °C
- Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/150 W (Bodengerät) bei 20 °C – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel*
- FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für hervorragende Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
- Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
- Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
- Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss
- Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur
- Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
- Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
- Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
6,3 cu. ft. | |
Heratherm Kühlbrutschrank IMP180, mit Steckdose, 230V, 50/60 Hz | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Beschichteter Stahl | |
EU-Stecker CEE7/7 | |
Inkubationsautomat | |
Stabile Außentür und eingebaute Glastür | |
Interne Steckdose: EU (CEE 7/4-Stecker und Innensteckdose) | |
IMP180 | |
42 mm (1,6 Zoll) | |
≤ 0,2 °C bei 20 °C; ≤ 0,5 °C bei 37 °C | |
738 x 640 x 920 mm (29,1 x 25,2 x 36,2 Zoll) | |
920 mm (Mit einstellbaren Füßen: 35 mm – nicht im Lieferumfang enthalten) | |
97 kg | |
84 kg | |
230 V |
CE | |
178 l | |
439 x 505 mm (17,28 x 19,88 Zoll) | |
2/9 | |
+5 bis +70 °C | |
Große Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Energieeffizient | |
FCKW- und FKW-freie Polyurethanschaum-Isolierung | |
1 | |
Peltier-Technologie ohne Kühlmittel | |
543 x 464 x 708 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 Zoll) | |
36,2 Zoll (Mit einstellbaren Füßen: 1,4 Zoll – nicht im Lieferumfang enthalten) | |
214 lbs | |
185 lbs | |
230 V 50/60 Hz, 4,0 A, 920 W |
† Gemäß standardmäßiger eingeschränkter Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.