Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A
Artikelnummer. 15662079 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
178 l
381 l
Spannung:
100/230 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15662079
Marke: Thermo Scientific™ 51031567
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer Temperaturgenauigkeit, höherer Energieeffizienz und verbesserter Anwenderfreundlichkeit.
Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore.
  • Temperaturbereich 5 bis 70 °C
  • Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
  • Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen –> Gleichmäßigkeit bei ±0,3 °C (20° C), Stabilität bei ±0,1 °C
  • Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/150 Wh/h (Bodengerät) bei 20 °C – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel*
  • FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für hervorragende Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
  • Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
  • Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
  • Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss
  • Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur
  • Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
  • Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
  • Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
*basierend auf einem Vergleich der Modelle BK 6160/Präzision 815
Hinweis: Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen nach DIN12880
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 13,5 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Heratherm Kühlbrutschrank IMP400, mit Steckdose, 230 V, 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 381 l
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Abmessungen (T x B) Einschub 528 x 498 mm (20,79 x 21,06 Zoll)
Material Beschichteter Stahl
Anzahl Einschübe 2/17
Steckertyp EU-Stecker CEE7/7
Temperaturbereich (metrisch) +5 bis +70 °C
Typ Inkubationsautomat
Display Große Vakuumfluoreszenzanzeige
Ausführung der Tür Stabile Außentür und eingebaute Glastür
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Enthält Interne Steckdose: EU (CEE 7/4-Stecker und Innensteckdose)
Isolierung FCKW- und FKW-freie Polyurethanschaum-Isolierung
Modell IMP400
Anzahl Türen 1
Anschlussgröße 42 mm (1,6 Zoll)
Kältemittel Peltier-Technologie ohne Kühlmittel
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ 0,3 °C bei 20 °C; ≤ 0,7 °C bei 37 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 524 x 544 x 1335 mm (20,6 x 21,4 x 52,6 Zoll)
Abmessungen (L x B x H) 770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 30,6 x 60,8 Zoll)
Höhe (angloamerikanisch) 60,8 Zoll (Rollen nicht im Lieferumfang enthalten: 7,1 Zoll)
Höhe (metrisch) 1545 mm (Rollen nicht im Lieferumfang enthalten: 180 mm)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 476 lbs
Versandgewicht (metrisch) 216 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 368 lbs
Gewicht (metrisch) 167 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz, 6,0 A, 1360 W
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Gemäß standardmäßiger eingeschränkter Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.