Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf
Thermo Scientific™ sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme erhöhen die Pipettierleistung durch überlegene Spitzenlinearität und geringem prozentualem Variationskoeffizienten.
134.00 € - 1035.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
Format | Racks |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15292929
|
Thermo Scientific™
912-021 |
8 μ l | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile & PCR Ready |
845.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15202949
|
Thermo Scientific™
912-261 |
10 μ l | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile |
605.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15212949
|
Thermo Scientific™
912-262 |
10 μ l | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
545.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16456939
|
Thermo Scientific™
916-021 |
40 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile & PCR Ready |
845.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16466939
|
Thermo Scientific™
916-261 |
50 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Steril |
494.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15105393
|
Thermo Scientific™
916-262 |
50 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
441.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12578468
|
Thermo Scientific™
916-262-05 |
50 μ l | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
520.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11861723
|
Thermo Scientific™
918-021 |
20 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile & PCR Ready |
845.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11761273
|
Thermo Scientific™
918-021-05 |
20 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile & PCR Ready |
1035.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11811733
|
Thermo Scientific™
918-261 |
20 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Steril |
494.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11741273
|
Thermo Scientific™
918-261-05 |
20 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Steril |
600.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11851723
|
Thermo Scientific™
918-262 |
20 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
441.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11751273
|
Thermo Scientific™
918-262-05 |
20 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
530.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11801733
|
Thermo Scientific™
919-021 |
130 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Sterile & PCR Ready |
895.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11791273
|
Thermo Scientific™
919-021-05 |
130 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Sterile & PCR Ready |
1035.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16476939
|
Thermo Scientific™
919-021G |
130 μl | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Sterile & PCR Ready |
845.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11881723
|
Thermo Scientific™
919-261 |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Steril |
672.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11771273
|
Thermo Scientific™
919-261-05 |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | Steril |
600.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16486939
|
Thermo Scientific™
919-261G |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Steril |
494.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11891723
|
Thermo Scientific™
919-262 |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
580.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11781273
|
Thermo Scientific™
919-262-05 |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
530.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16496939
|
Thermo Scientific™
919-262G |
250 μl | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Zertifizierte Qualität |
441.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11741353
|
Thermo Scientific™
2760 |
50 μ l | Gefiltert | Universal-Pipette | Sterile |
660.00 €
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11515514
|
Thermo Scientific™
2790 |
175 μ | Gefiltert | Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems | Sterile |
134.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15272289
|
Thermo Scientific™
3762 |
50 μ l | Ungefiltert | Beckman Coulter™ Multimek™ Aufsatztyp II | Certified Quality |
342.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000 und Multimek AP96.
Merkmale:- Erhältlich in der sterilen Ausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifications
Durchsichtig | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.