Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11861723
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 μ l
10 μ l
20 μl
40 μl
50 μl
50 μ l
130 μl
175 μ 
250 μl
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Spitzenform:
Automatisierung
Extra lang
Fit for Purpose:
Steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11861723
Marke: Thermo Scientific™ 918021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme erhöhen die Pipettierleistung durch überlegene Spitzenlinearität und geringem prozentualem Variationskoeffizienten.
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000 und Multimek AP96.
Merkmale:
  • Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Automatisierung
Verpackung 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Menge 4800 Spitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Produktlinie ART, Beckman
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.