Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme erhöhen die Pipettierleistung durch überlegene Spitzenlinearität und geringem prozentualem Variationskoeffizienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 912-021
820.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15292929
  • 864.00 € / 4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000 und Multimek AP96.
Merkmale:
  • Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 μ l
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Automatisierung
4800 Spitzen
ART, Beckman
Gefiltert
klar
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme
Steril & PCR-fähig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf > 8 μl; mit ART-Filter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.