Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme erhöhen die Pipettierleistung durch überlegene Spitzenlinearität und geringem prozentualem Variationskoeffizienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 919-021
614.41 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11801733
  • 951.60 € / 4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000 und Multimek AP96.
Merkmale:
  • Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Automatisierung
4800 Spitzen
ART, Beckman
Gefiltert
klar
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Beckman Coulter™ Liquid Handling Systems
Steril & PCR-fähig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1331654 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number919-021
Chargennummer1396324 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2023 Catalog Number919-021
Chargennummer1396304 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2023 Catalog Number919-021
Chargennummer1361718 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2022 Catalog Number919-021
Chargennummer1360268 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2022 Catalog Number919-021
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf > Serie 919; 130 μl; Transparent; Geringe Retention; Steril; ART-Barriere
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.