Learn More
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11401537
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11401537
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11401537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24970.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
p-Thiocresol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Thiocresol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-45-6
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.201
MDL-Nummer MFCD00004851
InChI-Schlüssel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7811
IUPAC-Name 4-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Thiocresol
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Stench
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 605761
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9325
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0400618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
ChargennummerA0438478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10238203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10237908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
Chargennummer10126953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24970.22,B24970.14,B24970.36
compliance-icons
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
p-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >