Learn More
P-Toluenethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10123620
P-Toluenethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123620
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Artikelnummer. 10123620
Marke: Thermo Scientific Acros 138711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-45-6
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.2
MDL-Nummer MFCD00004851
InChI-Schlüssel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7811
IUPAC-Name 4-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenethiol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 40.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SH
Menge 100 g
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 124.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Verklumpter Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0400618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number138715000,138710100,138710025,138711000
ChargennummerA0371297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number138715000,138710100,138710025,138711000
ChargennummerA0438478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2022 Catalog Number138715000,138710100,138710025,138711000
ChargennummerA0433569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2021 Catalog Number138715000,138710100,138710025,138711000
ChargennummerA0395387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2020 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
P-Toluenethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >