Learn More
Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger
Passen Sie den Betriebszyklus individuell an und erledigen Sie praktisch jede Reinigungs- oder Mischaufgabe im Labor. Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger zeigen die Soll- und Ist-Parameter praktisch auf einem Digitaldisplay an, und ein gegen Lochfraß beständiger Stahltank, ergonomische Griffe für einfache Positionierung sowie ein widerstandsfähiger Deckel mindern Geräusche und die Verdunstung von Lösungen.
1005.00 € - 2930.00 €
Spezifikation
Material | V2A Edelstahlbehälter und -Gehäuse |
---|---|
Spannung | 230 V AC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Professionelle Anwendungen in analytischen und Medizinlabors und in industriellen Produktionsverfahren |
Temperaturbereich (metrisch) | 5°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11768029
|
Fisherbrand™
1013810 |
28 l | Elmasonic P 300 H | 340 x 568 x 321 mm | N/A | ||||||
11718029
|
Fisherbrand™
1013737 |
2,75 l | Elmasonic P 30 H | 179 x 300 x 221 mm |
1005.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11728029
|
Fisherbrand™
1013761-121 |
5,75 l | Elmasonic P 60 H | 186 x 365 x 271 mm | N/A | ||||||
11738029
|
Fisherbrand™
1013735 |
6,9 l | Elmasonic P 70 H | 179 x 568 x 221 mm | N/A | ||||||
11748029
|
Fisherbrand™
1013777 |
12,75 l | Elmasonic P 120 H | 278 x 365 x 321 mm | N/A | ||||||
11758029
|
Fisherbrand™
1013804 |
18 l | Elmasonic P 180 H | 340 x 390 x 321 mm |
2930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Für alle Anwendungen in analytischen, industriellen und medizinischen Laboren, wie beispielsweise für die intensive Reinigung.- Bedeutend leistungsstärker als herkömmliche Ultraschallgeräte
- Praktisch und anwenderfreundlich dank eindeutiger Anzeige der Soll- und Ist-Parameter
- Mehrere Frequenzen
- 37 kHz für Standardanwendungen
- 80 kHz für eine längere Reinigungsdauer, optimal zur Behandlung besonders kleiner und empfindlicher Artikel
- Die Geräte bestechen durch normale, Impuls-, Schwenk, Entgasungs- und Leistungsregelungsfunktionen
- Mit seitlich angebrachtem Abflussventil und Ablaufkanal hinten zur Entfernung von verbrauchter Lösung
- Im leistungsstarken Impulsmodus lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen entfernen
Order Info
Edelstahlkorb, Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Specifications
V2A Edelstahlbehälter und -Gehäuse | |
230 V AC | |
Professionelle Anwendungen in analytischen und Medizinlabors und in industriellen Produktionsverfahren | |
5°bis 40 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.