Learn More
Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger
Passen Sie den Betriebszyklus individuell an und erledigen Sie praktisch jede Reinigungs- oder Mischaufgabe im Labor. Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger zeigen die Soll- und Ist-Parameter praktisch auf einem Digitaldisplay an, und ein gegen Lochfraß beständiger Stahltank, ergonomische Griffe für einfache Positionierung sowie ein widerstandsfähiger Deckel mindern Geräusche und die Verdunstung von Lösungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Geeignet für alle Anwendungen in analytischen, industriellen und medizinischen Laboren, einschließlich intensiver Reinigungsanwendungen.- Erheblich leistungsstärker als herkömmliche Ultraschalleinheiten
- Mit der Anzeige, die die eingestellten und tatsächlichen Parameter anzeigt, praktisch und einfach zu bedienen
- Multifrequent
- 37 kHz für Standardanwendungen
- 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung sehr kleiner unempfindlicher Artikel
- Die Geräte verfügen über die Funktionen Normal, Puls, Durchlauf, Entgasen und Leistungsregelung
- Verfügt über ein an der Seite angebrachtes Abflussventil und ein an der Rückseite angebrachtes Ablaufrohr, um die verbrauchte Lösung abzuführen
- Leistungsstarker Pulsmodus entfernt hartnäckige Kontaminanten
Bestellinformation
Edelstahlkorb, Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Spezifikation
V2A Edelstahlbehälter und -Gehäuse | |
6,9 l | |
230 V Wechselstrom, 970 W | |
Elmasonic P 70 H | |
5,6 kg |
230 V AC | |
179 x 568 x 221 mm | |
Professionelle Anwendungen in analytischen und Medizinlabors und in industriellen Produktionsverfahren | |
5°bis 40 °C |