Learn More
Thermo Scientific™ Dryspot™ Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Latex-Agglutinationstest
Schnelle Bestätigung der Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 aus einer Kultur mittels Latex-Agglutination.
Marke: Thermo Scientific™ DR0210M
326.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Dryspot™ Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Latex-Agglutinationstest können Sie schnell Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 aus einer Kultur mittels Latex-Agglutination identifizieren und bestätigen.
Verwenden Sie diesen Trocken-Latex-Agglutinationstest für die Identifizierung von Legionella pneumophila Serogruppen 2-14, entweder aus Patientenproben mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben.Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit spezifischem Kaninchen-Antikörper, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht. Diese reagieren mit dem Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Antigen und formen die Agglutination im Testreaktionsbereich.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit nicht-reaktiven Kaninchen-Globulinen, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht. Diese stellen den Kontrollreaktionsbereich dar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
Legionella pneumophila | |
Legionellen-Latextest-Kit | |
60 Tests/Kit |
Dryspot Legionella pneumophila Serogruppen 2-14 Latextest | |
Umweltquelle | |
20 Reaktionskarten (3 Tests/Karte); Positivkontrolle; Negativkontrolle; phosphatgepufferte Kochsalzlösung; Rührstäbchen, Beutel-Clips |