Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay
The Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit is an effortless, fast, and accurate assay optimized to determine total protein concentration. It is detergent-compatible and has a 5X wider dynamic range than traditional protein assays of 0.02–10 mg/mL.
Marke:  Thermo Scientific™ A55861
136.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17988192
  • 205.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
20 to 10,000 μg/mL
Kolorimetrisch
Protein Quantitation Assay
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
250 mL
Sufficient for: 1,200 microplate assays or 125 test-tube assays
• Dilution-Free Rapid Gold BCA Reagent A, 250 mL
• Dilution-Free Rapid Gold BCA Reagent B, 10 mL
• Dilution-Free BSA Protein Standards (0.2-10 mg/mL), 2 x 1 mL 8-channel tubestrip
Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Pierce™ Dilution-Free™
Not Target-specific
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Nasseis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay > 250 mL