Learn More
OHAUS™ Überkopfrührer
Zuverlässige Überkopfrührer mit überlegener Leistung für den täglichen Gebrauch
Marke: OHAUS™ 30586763
874.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der bürstenlose Motor und Drehmomentkompensationstechnologie sorgen für kraftvolles Mischen und konstante Geschwindigkeit – was präzises, kontrolliertes Rühren viskoser Flüssigkeiten bei leisem Betrieb ermöglicht
- Vereinfachen Sie die Einrichtung mit der schlüssellosen Aufnahme – kein Werkzeug erforderlich. Schnelles und einfaches Wechseln der Wellen mit einer Hand. Dieses einzigartige Produkt spart Zeit und Aufwand für alle im Labor.
- Auf Sicherheit ausgelegt. Die Sperrtaste verhindert versehentliche Geschwindigkeitsänderungen, und die Überlasterkennung des Motors schaltet das Rühren einfach ab, bevor eine Überlastung auftritt, wodurch die Probe geschützt wird.
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
LED | |
190 W | |
235 x 90 x 285 mm | |
3,5 in. | |
cNEMKOus | |
Rührwerk e-A51ST020 | |
Abgedichtetes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP 54 gegen Eindringen | |
IP 54 | |
5 bis 40 °C, 80 % RH, nicht kondensierend | |
Max. 10.000 mPas | |
4,1 kg |
25 l | |
115/230 V AC | |
Bis zu 8,5 mm | |
30,1 cm | |
39,2 cm | |
1 bis 13 mm | |
Rühren, Auflösen, Dispersgieren, Emulgieren und Homogenisieren in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Kosmetik, Farben/Beschichtungen, Pharmazeutik, Chemie, Leim/Klebstoff, Kunststoffe/Polymere und Zement/Bau. Wird für die Pilotskalierung in der Fertigung verwendet. | |
e-A51ST020 | |
41 bis 104 °F, 80 % RH, nicht kondensierend | |
20 Ncm | |
9 lb. |