Learn More
OHAUS™ Überkopfrührer
Artikelnummer. p-7213697 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17044217
Marke: OHAUS™ 30586763
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässige Überkopfrührer mit überlegener Leistung für den täglichen Gebrauch
  • Der bürstenlose Motor und Drehmomentkompensationstechnologie sorgen für kraftvolles Mischen und konstante Geschwindigkeit – was präzises, kontrolliertes Rühren viskoser Flüssigkeiten bei leisem Betrieb ermöglicht
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung mit der schlüssellosen Aufnahme – kein Werkzeug erforderlich. Schnelles und einfaches Wechseln der Wellen mit einer Hand. Dieses einzigartige Produkt spart Zeit und Aufwand für alle im Labor.
  • Auf Sicherheit ausgelegt. Die Sperrtaste verhindert versehentliche Geschwindigkeitsänderungen, und die Überlasterkennung des Motors schaltet das Rühren einfach ab, bevor eine Überlastung auftritt, wodurch die Probe geschützt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 l
Display LED
Spannung 115/230 V AC
Wirkleistung 190 W
Durchmesser (metrisch) Welle Bis zu 8,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Höhe (metrisch) 30,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 39,2 cm
Zertifizierung/Konformität cNEMKOus
Spannfuttergröße 1 bis 13 mm
Beschreibung Rührwerk e-A51ST020
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren, Auflösen, Dispersgieren, Emulgieren und Homogenisieren in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Kosmetik, Farben/Beschichtungen, Pharmazeutik, Chemie, Leim/Klebstoff, Kunststoffe/Polymere und Zement/Bau. Wird für die Pilotskalierung in der Fertigung verwendet.
Material Abgedichtetes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP 54 gegen Eindringen
Modell e-A51ST020
Schutzartklasse IP 54
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F, 80 % RH, nicht kondensierend
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C, 80 % RH, nicht kondensierend
Drehmoment 20 Ncm
Viskosität Max. 10.000 mPas
Gewicht (angloamerikanisch) 9 lb.
Gewicht (metrisch) 4,1 kg