Learn More
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem
Zur Herstellung von Reinstwasser über die Vorgaben des ASTM-Typs 1 hinaus. Das Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersysteme ist für den Einbau in die Systeme arium™ Pro, Basic oder 611 vorgesehen. Jedes Kit mit Verbrauchsmaterialien enthält eine Vorbehandlungs- und Politurkartusche. Die Kits werden speziell auf die zugehörigen Systeme abgestimmt.
Brand:  Sartorius H2O-A-PACK
812.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 14861412
  • 1315.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
*Leitungswasserkartuschen sollten erst nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Sartorius™ Anwendungsspezialisten.
Description
Description
arium™-Wasserreinigungssysteme (Pro, Basic und/oder Serie 611) wurden entwickelt, um Laborwasser mit der höchsten Reinheit in der Industrie zu produzieren, mit Spezifikationen, die den ASTM-Standard Typ 1 übertreffen. Die Kassetten-Sets bestehen aus hochwertigsten Materialien in einem modernen Design, um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
  • Außergewöhnliche Qualität der Reinigungsmedien
    • Optimiert, um organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen
    • Hochporöse Aktivkohle in Kombination mit effizienten Ionenaustauscherharzen
    • Erzeugt Wasser mit dem niedrigsten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) für Systeme mit UV-Technologie
  • Speziell so entwickelt, dass das Wasser von oben nach unten fließt
    • Die Durchfluss durch das Ionenaustauschmedium verhindert die Trennung des Mischbettharzes
    • Ermöglicht die volle Nutzung jeder Kassette, ohne Medien zu verschwenden
    • Sorgt für eine lange Patronenlebensdauer mit beispielloser Leistung
  • Set mit zwei Kassetten:
    • Vorbehandlungskassette
    • Polierkartuschen
  • Speziell für bestimmte arium™-Systeme formuliert:
    • Analytisches Kit für VF- oder UV-Systeme
    • Biologisches Kit für UF-Systeme
    • Umwelt-Kit für DI-Systeme
    • Universal-Kit für Systeme mit Leitungswasserzuführung*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ASTM-Typ 1
Pretreated
Ion Exchange, Activated Carbon
Standard, Zellkultur und Chromatographie
Vorbehandlung, Politurkartusche
450 x 230 x 160 mm (BxTxH)
Bis 18.2 MΩ x cm Reinstwasser in eq: 1.25
Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl
Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad
arium™ Pro/611 VF- oder UV-Systeme
Analyse-Kit
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    6
    Stunden
    2
    Minuten
    6
    Sekunden
    5
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem > Analyse-Kit