Learn More
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem
Zur Herstellung von Reinstwasser über die Vorgaben des ASTM-Typs 1 hinaus. Das Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersysteme ist für den Einbau in die Systeme arium™ Pro, Basic oder 611 vorgesehen. Jedes Kit mit Verbrauchsmaterialien enthält eine Vorbehandlungs- und Politurkartusche. Die Kits werden speziell auf die zugehörigen Systeme abgestimmt.
Marke: Sartorius H2O-B-PACK
842.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
*Leitungswasserkartuschen sollten erst nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Sartorius™ Anwendungsspezialisten.
Beschreibung
arium™-Wasserreinigungssysteme (Pro, Basic und/oder Serie 611) wurden entwickelt, um Laborwasser mit der höchsten Reinheit in der Industrie zu produzieren, mit Spezifikationen, die den ASTM-Standard Typ 1 übertreffen. Die Kassetten-Sets bestehen aus hochwertigsten Materialien in einem modernen Design, um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.- Außergewöhnliche Qualität der Reinigungsmedien
- Optimiert, um organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen
- Hochporöse Aktivkohle in Kombination mit effizienten Ionenaustauscherharzen
- Erzeugt Wasser mit dem niedrigsten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) für Systeme mit UV-Technologie
- Speziell so entwickelt, dass das Wasser von oben nach unten fließt
- Die Durchfluss durch das Ionenaustauschmedium verhindert die Trennung des Mischbettharzes
- Ermöglicht die volle Nutzung jeder Kassette, ohne Medien zu verschwenden
- Sorgt für eine lange Patronenlebensdauer mit beispielloser Leistung
- Set mit zwei Kassetten:
- Vorbehandlungskassette
- Polierkartuschen
- Speziell für bestimmte arium™-Systeme formuliert:
- Analytisches Kit für VF- oder UV-Systeme
- Biologisches Kit für UF-Systeme
- Umwelt-Kit für DI-Systeme
- Universal-Kit für Systeme mit Leitungswasserzuführung*
Spezifikation
ASTM-Typ 1 | |
Pretreated | |
Ion Exchange, Activated Carbon | |
Standard, Zellkultur und Chromatographie | |
Vorbehandlung, Politurkartusche | |
450 x 230 x 160 mm (BxTxH) |
Bis 18.2 MΩ x cm Reinstwasser in eq: 1.48 | |
Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl | |
Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad | |
arium™ Pro/611 UF-Systeme | |
Biologischer Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller