Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ pH-Modul
Wählen Sie aus fünf Modulen zum Anpassen der vier Kanäle Ihres modernen elektrochemischen Messgeräts.
Marca:  Thermo Scientific™ VSTAR-PH
Código de producto. 11621519
  • 544.71 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Wählen Sie aus fünf Modulen zum Anpassen der vier Kanäle des vielseitigen Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ Tischmessgeräts.
Merkmale:
  • Direktsteuerung der beiden Orion Star Rührersonden (096019, separat erhältlich) zum Mischen von Proben ohne Rührplatte
  • Der Elektrodenarm und eine neu entwickelte Sondenhalterung machen die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben leichter
  • Universeller Netzadapter; funktioniert mit fast jeder Netzsteckdose.
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 schützt vor Spritzwasser
Benutzeroberfläche
  • Großes graphisches LCD-Farbdisplay zeigt Messwerte, Anschlüsse, Datum und Uhrzeit, Proben-ID, Benutzer-ID und Kalibrierungsinformationen an.
  • Dieses Messgerät mit einfachen Befehlen und updatefähigen Softkeys sorgt für eine leichte Auswahl.
  • Die mehrsprachige Schnittstelle unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch
Datenverwaltung:
  • Der nichtflüchtige Speicher speichert bis zu 2.000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit.
  • Zwei USB- und RS232-Schnittstellen erleichtern die Datenübertragung und Softwareaktualisierungen.
  • Die Software für die Datenanalyse überträgt gespeicherte Ergebnisse und Anzeige der Messwerte in Echtzeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mehr anzeigen
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    13
    Minuten
    48
    Sekunden
    43
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ pH-Modul > pH-/mV-/Temperaturmodul
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado