Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-Säule
Artikelnummer. 15943932 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4 mm
9 mm
Menge:
1 Säule
3 Säulen/1 Charge
3 Säulen/3 Chargen
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 15943932
Marke: Thermo Scientific™ 302972
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Säule bietet konsistente Trennungen therapeutischer Proteine, einschließlich monoklonaler Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Biosimilars und Ladungsvarianten.
Entdecken Sie die einzigartige Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX Flüssigchromatographiesäule mit schwachem Kationenaustausch (WCX). Diese Säule wurde für die Proteincharakterisierung, einschließlich therapeutischer Proteine, monoklonaler Antikörper (mAbs), Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Biosimilar-Proteine, entwickelt und bietet eine hohe Auflösung, eine hocheffiziente Trennung von Proteinen und ihren Ladungsvarianten.
Die einzigartige Säulenchemie hat ein hervorragendes Leistungsverhalten bei einer großen Bandbreite von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phasen mit hervorragender Rückgewinnung und geringer Verschleppung.
Produkt-Highlights
  • Überlegene Auflösung für Proteine, monoklonale Antikörper und zugehörige Ladungsvarianten
  • Hohe Effizienz mit reproduzierbaren Trennungen
  • Hohe Rückgewinnung und geringe Verschleppung
  • Großer pH-Bereich: 2 – 12
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 60 °C
  • Hoher Durchsatz
  • Kompatibel mit CX-1 pH-Gradient-Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 0,4 bis 1,0 ml/min
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Empfohlen: Warenpuffer und NaCl. Mindestens 20 mM Salz erforderlich. Nicht mit reinem DI H2O spülen
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 12
Porengröße Nicht porös
Menge 1 Säule
Temperatur 10 °C bis 60 °C
Stationäre Phase Carboxylat
Produktlinie ProPac
Verpackungsmaterial Nicht poröse DVB-Partikel mit hydrophiler Beschichtung
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged