Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-Säule
Diese Säule bietet konsistente Trennungen therapeutischer Proteine, einschließlich monoklonaler Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Biosimilars und Ladungsvarianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 303028
969.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903942
  • 974.43 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entdecken Sie die einzigartige Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX Flüssigchromatographiesäule mit schwachem Kationenaustausch (WCX). Diese Säule wurde für die Proteincharakterisierung, einschließlich therapeutischer Proteine, monoklonaler Antikörper (mAbs), Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Biosimilar-Proteine, entwickelt und bietet eine hohe Auflösung, eine hocheffiziente Trennung von Proteinen und ihren Ladungsvarianten.
Die einzigartige Säulenchemie hat ein hervorragendes Leistungsverhalten bei einer großen Bandbreite von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phasen mit hervorragender Rückgewinnung und geringer Verschleppung.
Produkt-Highlights
  • Überlegene Auflösung für Proteine, monoklonale Antikörper und zugehörige Ladungsvarianten
  • Hohe Effizienz mit reproduzierbaren Trennungen
  • Hohe Rückgewinnung und geringe Verschleppung
  • Großer pH-Bereich: 2 – 12
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 60 °C
  • Hoher Durchsatz
  • Kompatibel mit CX-1 pH-Gradient-Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,1 bis 0,8 ml/min
4500 psi (310 bar)
5 μm
Nicht porös
10 °C bis 60 °C
ProPac
Ionenaustausch
Bio-LC
2 mm
50 mm
Empfohlen: Warenpuffer und NaCl. Mindestens 20 mM Salz erforderlich. Nicht mit reinem DI H2O spülen
2 bis 12
1 Column
Carboxylat
Nicht poröse DVB-Partikel mit hydrophiler Beschichtung
Ionenaustausch
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-Säule >