Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Milliliter
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Hoher Glukosegehalt, L-Glutamin, Phenolrot
- Ohne: Natriumpyruvat, HEPES
Verwendung von DMEM
- DMEM enthält eine viermal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium.
- Es wurde ursprünglich in einer Formulierung mit niedriger Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
- DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 |
| Zelltyp | Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.