Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
67.95 € - 185.93 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Elektrode |
---|---|
Typ | Lagerungslösung für pH-Elektroden |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12073363
|
Thermo Scientific™
810001 |
Aufbewahrungslösung für ROSS pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint) |
93.06 €
475 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10334533
|
Thermo Scientific™
810001 |
Aufbewahrungslösung für ROSS pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint) | N/A | N/A | N/A | |||||
11986069
|
Thermo Scientific™
910001 |
Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint) |
70.04 €
475 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11777797
|
Thermo Scientific™
910060 |
Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.) |
71.25 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11752797
|
Thermo Scientific™
9100CB |
Lagerungslösung für pH-Elektroden, 19 l-Cubitainer (5 Gallonen) |
185.93 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Storage Solutions:
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Warranty: Out of box
Spezifikation
pH-Elektrode | |
Lagerungslösung für pH-Elektroden |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.