Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marke:  Thermo Scientific™ 810001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334533
Beschreibung
Beschreibung
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Die Aufbewahrungslösung stellt sicher, dass die pH-Elektrode nach längerer Lagerung, Lagerung über Nacht und zwischen Proben ordnungsgemäß funktioniert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungslösung für ROSS pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint)
Lagerungslösung für pH-Elektroden
Flasche
pH-Elektrode
Aufbewahrungslösung
475 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions > ROSS Lagerungslösung für pH-Elektroden, 1 x 475 ml
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.