Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marke:  Thermo Scientific™ 810001
84.95 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12073363
  • 93.06 € / 475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Die Aufbewahrungslösung stellt sicher, dass die pH-Elektrode nach längerer Lagerung, Lagerung über Nacht und zwischen Proben ordnungsgemäß funktioniert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungslösung für ROSS pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint)
Lagerungslösung für pH-Elektroden
Flasche
pH-Elektrode
Aufbewahrungslösung
475 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSXP6 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2019 Catalog Number810001
ChargennummerSXP5 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2019 Catalog Number810001
ChargennummerSXP4 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2019 Catalog Number810001
ChargennummerSXP2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2019 Catalog Number810001
ChargennummerSXP3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2019 Catalog Number810001
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions > ROSS Lagerungslösung für pH-Elektroden, 1 x 475 ml
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.