Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marke:  Thermo Scientific™ 910001
63.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11986069
  • 70.04 € / 475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 pint)
Lagerungslösung für pH-Elektroden
Gewährleistet, dass pH-Elektroden auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und nach verschiedenen Probennahmen noch ordnungsgemäß arbeiten
475 ml
pH-Elektrode
Aufbewahrungslösung
Flasche
Dokumentation
Product Information
Manuals
Methods & Protocols
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDZ2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number910001
ChargennummerCP1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910001
ChargennummerCQ1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910001
ChargennummerCO1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number910001
ChargennummerSCP1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number910001
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions > Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, 475 ml-Flasche (1 Pint)
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.