Learn More
B Braun™ 250 ml Braunoderm™ Voroperations-Hautdesinfektionsmittel
Ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Hautdesinfektionsmittel für die Anwendung vor der Operation.
Marke: B Braun™ 3881105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kombiniert aus Alkohol und PVP-Jod
- Zur Hautdesinfektion bei chirurgischen Eingriffen oder Aspiration
- Kurze Belichtungszeit von 15 Sekunden
- Langzeitig aktiv
- Leicht zu findende desinfizierte Hautbereiche
- Aktiv gegen Bakterien (einschließlich MRSA, TbB) und Pilzinfektionen sowie Viren wie Vaccinia und Polio
- DGHM/VAH-Zulassung
Spezifikation
Hautdesinfektionsmittel | |
Alkohol- und PVP-Jodlösung | |
20/Packung |
DGHM/VAH-gelistet | |
Hautdesinfektion vor chirurgischen Eingriffen | |
250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ 250 ml Braunoderm™ Voroperations-Hautdesinfektionsmittel > 250 ml-Sprühflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur