Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP-Tischmessgerät mit Stativ
Das Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 Tischmessgerät wurde für genaue und zuverlässige pH-, Redox- und Temperaturanalysen entwickelt und eignet sich hervorragend für Labors, die ein modernes Messgerät mit fortschrittlicher Leistung wünschen.
Marke:  Thermo Scientific™ PSTAR2115
978.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30245791
  • 1398.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP-Tischmessgerät mit Stativ > Meter with stand, refillable pH/ATC electrode, pH 4, 7, 10 buffers/rinse solution pouches, pH electrode storage solution/cleaning solution, storage sleeve, base