Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flüssigreagenzien, Verdau- und Reaktionsröhrchen können Sie kolorimetrische Tests einschließlich Fluorid, CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ ACD095AH
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Veränderungen des Nährstoffgehalts können das empfindliche Gleichgewicht von Ökosystemen stören und das Trinkwasser verschmutzen. Mit Röhrchentests lassen sich die Konzentrationen von Spezies in Proben leicht bestimmen.
Neue Aufschlussröhrchen- und Reaktionsröhrchentests sind im Orion AQ3700 Messgerät vorprogrammiert. Einige der aufgeführten Tests bestehen nur aus flüssigen Komponenten, wie unser AC2009 SPADNS Test für Fluorid, während andere aus flüssigen und pulverförmigen oder flüssigen und tablettenförmigen Reagenzien bestehen.
Spezifikation
AQUAfast Phosphat (Säure-hydrolysierbar)Verdauungsröhrchen, 50/Packung | |
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter | |
50 Magazine | |
AQUAfast COD165 Thermoreaktor (Kat.Nr. COD165) | |
Phosphat |
Verdauröhrchen | |
Set mit 3 Stück:50 Phosphatsäure-Reagenzien-Verdauungsröhrchen, 1N Natriumhydroxid-Lösung, 50 Phosphat-Reagenzienpulverpakete | |
0,02 bis 1,6 mg/l P | |
Säureaufschluss, Ascorbinsäure |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.