Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flüssigreagenzien, Verdau- und Reaktionsröhrchen können Sie kolorimetrische Tests einschließlich Fluorid, CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ ACD007
155.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Spezifikation
AQUAfast Gesamtstickstoff HR-Verdauröhrchen, 50/Packung | |
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter | |
50 Magazine | |
AQUAfast COD165 Thermoreaktor (Kat.Nr. COD165) | |
Stickstoff, gesamt |
Verdauröhrchen | |
Set mit 5 Stück:50 TN Hydroxid HR-Verdauröhrchen, 50 Persulfatreagenz-Pulverpakete, 50 TN-Reagenz A-Pulverpakete, 50 TN-Reagenz B-Pulverpakete, 50 TN-Säure LR/HR-Reaktionsröhrchen | |
5 bis 150 mg/l N | |
Persulfat-Aufschluss |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.