Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen in Mikrovolumenproben mit dieser Universal-Kombinationselektrode mit Semi-Mikro-Spitze und Hochleistungs-Glasschaft durch.
Marke: Thermo Scientific™ 8103BNUWP
444.15 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen in Mikrovolumenproben mit der Thermo Scientific™ Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode durch, einer Universal-Kombinationselektrode mit Semi-Mikro-Spitze und Hochleistungs-Glasschaft. Die pH-Kennlinie ist unabhängig von Temperaturänderungen, und die Elektrode kann mit allen Messgeräten mit BNC-Anschluss verwendet werden.
Eigenschaften:- Überlegene Messstabilität, schnelleres Ansprechverhalten, höhere Genauigkeit, längere Lebensdauer, geringerer Langzeitdrift und reproduzierbarere Ergebnisse
- Mit WP-wasserdichten BNC-Anschlüssen
Inhalt:
- 60 ml-Flasche, Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007
Erforderlich:
- pH-Puffer zur Kalibrierung
- Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
Kompatibel mit:
Der wasserdichte BNC-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Messgeräten der Thermo Scientific™ Orion Star™ Serie als auch an Messgeräten von anderen Anbietern.
Empfohlen für:
- Medizinische, pharmazeutische und Lebensmittellabors, wenn Proben nur in beschränkter Menge verfügbar sind
Spezifikation
Kombinationselektrode aus Glas mit Semi-Mikro-Spitze, 165 x 6 mm | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
60 ml-Flasche mit Orion ROSS Fülllösung für Elektroden | |
0,01 | |
2 Jahre |
WPBNC | |
Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl | |
ROSS | |
32 bis 212 °F |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.