Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen
Für die Kultivierung von Zellen konzipiert, die in einem Wachstumsmedium suspendiert sind. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Suspensionszellkulturflaschen sind für optimale Sichtbarkeit und Festigkeit aus Polystyrol hergestellt.
Marke:  Greiner Bio-One 658195
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10716172
  • 192.50 € / 120 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen und Hybridome
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Graduierung auf der Seite
  • Schräger Hals
  • Einfache Erkennung durch weiße Schraubverschlüsse
  • Weiße Standard-Schraubverschlüsse mit Belüftungsstellung
  • TC-Oberflächenbehandlung: -/suspension
  • Sterile und anwenderfreundliche Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polystyrol
120
Weißer Filter-Schraubverschluss
250 ml
120 Packung
Ja
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen > Schraubverschlusstyp:Schraubverschluss mit weißem Filter; Fassungsvermögen:250 ml