Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ PerpHecT™ ROSS™ pH-Mikrokombinationselektrode
Mit dieser nachfüllbaren Glaselektrode mit Doppel-Diaphragma lassen sich Mikrovolumenproben messen.
Marke: Thermo Scientific™ 8220BNWP
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Perphect™ ROSS™ pH-Mikroelektrode lassen sich Mikrovolumenproben messen. Die auf dem Glasschaft aufgebrachte Schutzschicht aus PTFE gewährleistet im Vergleich zu herkömmlichen pH-Mikroelektroden eine höhere Widerstandsfähigkeit und ermöglicht die Messung von pH-Wert und Temperatur von Proben in 384-Well Platten.
Inhalt:
- 1 m langes Kabel
Erforderlich:
- pH-Messgerät
- Elektrode
- Becher - Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer
- Erforderliche Lösungen
- Zwei pH-Puffer: pH-Werte 7 und 4 /10
- Interne ROSS Füllungslösung: 3M KCl, Orion Kat.- Nr. 810007
Kompatibel mit:
- Orion™ PerpHecT™ Messgeräten
Spezifikation
pH-Mikrokombinationselektrode | |
Doppel-Diaphragma aus Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Doppeldiaphragma aus Glas; nachfüllbar | |
Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Bezugssystem nicht austrocknen. Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Elektroden in Orion ROSS Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (810001) oder Orion Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (910001) lagern. Zur Minimierung von Bruchschäden sollte die 8220BNWP-Elektrode auf einen Elektrodenständer gesteckt und in einen Becher mit Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden gehängt werden. Die Elektrode darf den Becher weder an der Seite noch auf dem Boden berühren. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer muss gefüllt und die Füllöffnung sicher verschlossen werden. Membran und Bezugssystem mit der Schutzkappe/-hülle (enthält einige Tropfen Lagerungslösung) verschließen. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden. | |
1 m |
WPBNC | |
Glas | |
Unter 0.002 pH-Einheiten/Tag | |
4.5 mm | |
155 mm | |
3 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.