Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726548.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,8 mm | |
0,53 mm | |
Gehäuse G16 | |
240°bis 250 °C | |
30 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ WAX | |
Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen | |
2 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 2um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur