Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule
605.00 € - 1155.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase Optima™ 1301
USP-Typ G1, G2, G38
Typ GC Kapillarsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pestizidanalyse
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10565551
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726780.30
30 m 0,32 mm 1 μm
646.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10194511
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726771.50
50 m 0,25 mm 0,25 μm
1005.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10378261
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726777.25
25 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10412052
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726771.25
25 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10144851
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726780.50
50 m 0,32 mm 1 μm
1090.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10649581
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726777.30
30 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10505561
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726783.25
25 m 0,53 mm 1 μm
749.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10746142
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726771.30
30 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10726522
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726777.60
60 m 0,32 mm 0,25 μm
1155.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10154851
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726780.60
60 m 0,32 mm 1 μm
1155.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Optima™ 1301
GC Kapillarsäule
300°bis 320 °C
G1, G2, G38
Pestizidanalyse
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule