Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726783.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10505561
  • 749.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
0,8 mm
0,53 mm
G1, G2, G38
300°bis 320 °C
25 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 1301
Pestizidanalyse
1 μm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule > Länge:25m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 1um