Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726780.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°bis 320 °C | |
50 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 1301 | |
Pestizidanalyse | |
1 μm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 1um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur