Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter
BIOPHARMA
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter eignen sich für den sicheren Transport von 10-11 ml-Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 333510
210.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10623262
  • 288.00 € / 400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Transportieren Sie 10 bis 11 ml-Zentrifugenröhrchen in Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehältern. Nunc Laborartikel werden anhand modernster Formgebungsprozesse aus hochreinen Kunststoffen hergestellt. Laborartikel aus Kunststoff stellen eine im Umgang sicherere Alternative zu Glasartikeln dar, ohne die Genauigkeit zu beinträchtigen.
  • Behälter aus hochschlagfestem Polystyrol, Polyethylen oder Polypropylen
  • Kappen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transportbehälter
Polypropylen
Polyethylen
Transport von 10 bis 11 ml Zentrifugenröhrchen
Ja
10 bis 11 ml
Behälter mit Zentrifugenröhrchen
Von einem Stopfen gehaltenes Zentrifugenröhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer168776 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number333510
Chargennummer165527 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number333510
Chargennummer168777 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number333510
Chargennummer180413 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number333510
Chargennummer173394 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number333510
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter >