Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter eignen sich für den sicheren Transport von 10-11 ml-Zentrifugenröhrchen.
288.00 € - 358.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Transportbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polypropylen |
Kapazität (metrisch) | 10 bis 11 ml |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10623262
![]() |
Thermo Scientific™
333510 |
Behälter mit Zentrifugenröhrchen | Von einem Stopfen gehaltenes Zentrifugenröhrchen |
288.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10305951
|
Thermo Scientific™
362820 |
Behälter mit Schaumstoffeinsatz | Schaumstoffeinsatz |
358.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Transportieren Sie 10 bis 11 ml-Zentrifugenröhrchen in Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehältern. Nunc Laborartikel werden anhand modernster Formgebungsprozesse aus hochreinen Kunststoffen hergestellt. Laborartikel aus Kunststoff stellen eine im Umgang sicherere Alternative zu Glasartikeln dar, ohne die Genauigkeit zu beinträchtigen.
- Behälter bestehend aus hochschlagfestem Polystyrol, Polyethylen oder Polypropylen
- Kappen bestehend aus Polyethylen
Spezifikation
Transportbehälter | |
Polypropylen | |
Polyethylen | |
Transport von 10 bis 11 ml Zentrifugenröhrchen |
Ja | |
10 bis 11 ml | |
Behälter mit Zentrifugenröhrchen |