Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehälter eignen sich für den sicheren Transport von 10-11 ml-Zentrifugenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 362820
310.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Transportieren Sie 10 bis 11 ml-Zentrifugenröhrchen in Thermo Scientific™ Nunc™ Transportbehältern. Nunc Laborartikel werden anhand modernster Formgebungsprozesse aus hochreinen Kunststoffen hergestellt. Laborartikel aus Kunststoff stellen eine im Umgang sicherere Alternative zu Glasartikeln dar, ohne die Genauigkeit zu beinträchtigen.
- Behälter aus hochschlagfestem Polystyrol, Polyethylen oder Polypropylen
- Kappen aus Polyethylen
Spezifikation
Transportbehälter | |
Polypropylen | |
Transport- und Universalbehälter bestanden 95-kPa-Tests gemäß UN-Verpackungsanweisungen 602/650 für den Transport von infektiösen Substanzen und diagnostischen Proben (mit Ausnahme der Kat. Nummern 333510, 333511 und 369740) | |
Behälter mit Schaumstoffeinsatz | |
Schaumstoffeinsatz |
Ja | |
10 bis 11 ml | |
Polyethylen | |
Transport von 10 bis 11 ml Zentrifugenröhrchen |