Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
Marke:  H-B Instrument™ B61700-5300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17673175
  • 54.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Kalibrierungszertifikat und individueller Seriennummer
  • Getestet und kalibriert im exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA-akkreditiertem H-B’-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Das Modell B61700-5200 speichert 30 Rundenzeiten, berechnet den Rundenzeitdurchschnitt, ermöglicht 99 Zwischenrundenzeiten und verfügt über einen 10/320 Sek.-Schrittzähler
  • Das Modell B61700-5300 speichert 1 Rundenzeit und hat eine Alarmfunktion
  • Erfordert eine CR2032-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Stoppuhr
0,01 Sek.
Mit Uhr-, Alarm- und Kalenderfunktion
63 mm
80 mm
Chronograph: 1/100 Sek.
0,001
2.5 Zoll
3,1 in.
Name des Produkts
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches > Displaytyp: Chronograph: 1/100 Sek.